Learn More
Éster etílico del ácido 5-hidroxi-2-oxo-2,3-dihidro-1H-[1]benzazefe-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-[1]benzazephe-4-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 108993-98-2 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO4/c1-2-18-13(17)9-7-11(15)14-10-6-4-3-5-8(10)12(9)16/h3-6,16H,2,7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2NC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2-oxo-1,3-dihidro-1-benzazepina-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0845 |