Learn More
Ácido 5-hidroxi-2-nitrobenzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10130842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10130842 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10552012 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10190882 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00465DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 610-37-7
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.119
Número MDL MFCD00017566
Clave InChI BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 95%