Learn More
5-hidroxi-2-nitrobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30392884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392884 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30392884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9410051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS 42454-06-8
Fórmula molecular C7H5NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(c(C=O)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219