Learn More
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388585 5 g 5 g
11378585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12051.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42454-06-8 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hidroxi-2-nitrobenzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42454-06-8
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007332
Clave InChI XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-nitrobenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1910196
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%