Learn More
5-Hidroxi-2-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421617 5 g 5 g
11431617 25 g 25 g
11441617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25014.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-78-4 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-78-4
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00006339
Clave InChI DHLUJPLHLZJUBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-5-hydroxypyridine, 3-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl, 6-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-2-picoline, unii-uke16jp1jr, 2-methyl-5-pyridinol, uke16jp1jr
PubChem CID 14275
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=NC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methylpyridine
Punto de fusión 167°C to 171°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 107077
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%