Learn More
Ácido 5-hidroxi-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15407278 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15407278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60774.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 5-hidroxi-2-metilbenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones refrigeradas. Incompatible con WIT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
CAS 578-22-3
Punto de fusión 182°C to 187°C
Fórmula molecular C8H8O3
Número MDL MFCD09833184
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 5,2-cresotic acid, 5-hydroxy-o-toluic acid, benzoic acid, 5-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-5-hydroxybenzoic acid, acmc-1b0c9, ksc494s9h, 5-hydroxy-2-methylbenzoic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI ZIOYQUNKXJQXQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxi-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 152.15
PubChem CID 235188
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%