Learn More
5-hidroxi-2-metil-d3-piridina-3,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-2-methylpyridine-D6 |
| CAS | 2645412-74-2 |
| Fórmula molecular | C6 D6 H N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2-methyl-d3-pyridine-3,4,6-d3, 5-Hydroxy-2-(methyl-d3)pyridine-3,4,6-d3, 5-Hydroxy-2-methylpyridine-D6, 6-Methyl-3-pyridinol-d6, 6-(Methyl-d)-3-pyridinol-2,4,5-d3, 2-Methyl-5-hydroxypyridine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)4-7-5/h2-4,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-trideuterio-6-(trideuteriometil)piridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.1629 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0904 g/mol |
| Mostrar más |