Learn More
5-Hidroxi-2-metaxibenzoico, TRC
Código de producto. 30394839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394839 100 mg -
30396106 500 mg -
30403847 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH855035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61227-25-6
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Nombre IUPAC Ácido 5-hidroxi-2-metaxibenzoico
SMILES COc1ccc(O)cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423