Learn More
5'-Hidroxi-2'-metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30403173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403173 2.5 g -
30396380 250 mg 250 miligramos
30395083 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8063852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31405-60-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Nombre IUPAC 1-(5-hidroxi-2-metoxifenil)etanona
SMILES COc1ccc(O)cc1C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(11)3-4-9(8)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063