Learn More
5-hidroxi-2-yodopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-2-iodopyridine |
| CAS | 129034-38-4 |
| Fórmula molecular | C5 H4 I N O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4INO/c6-5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H |
| SMILES | Oc1ccc(I)nc1 |
| Nombre IUPAC | 6-yodopiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.9338 |