Learn More
5-Hidroxi-2-iodobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10316674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10316674 1 g 1 g
10376714 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07995DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50765-11-2
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.019
Número MDL MFCD09025923
Clave InChI JRJRYFRHGBHRHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxy-2-iodo-benzaldehyde, 2-jod-5-oxy-benzaldehyd, benzaldehyde,5-hydroxy-2-iodo
PubChem CID 279261
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-iodobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.01
Porcentaje de pureza 95%