Learn More
Ácido 5-hidroxi-2-indolcarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722971 1 g Frasco de vidrio 1 g
10311524 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21598-06-1 | C9H6NO3 | 176.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21598-06-1
Fórmula molecular C9H6NO3
Peso molecular (g/mol) 176.15
Número MDL MFCD00005615
Clave InChI BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
PubChem CID 88958
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 249.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido fumante
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.