Learn More
5-Hidroxi-2-adamantona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492348 250 mg 250 miligramos
15472348 1 g 1 g
15482348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55950.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20098-14-0
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00192211
Clave InChI TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
PubChem CID 64184
ChEBI CHEBI:48581
Nombre IUPAC 5-hidroxiadamantan-2-ona
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-adamantone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%