Learn More
5-hidroxi-2-adamantanona, TRC
Código de producto. 30401229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401229 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30401229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7500052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-adamantanone
CAS 20098-14-0
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Hydroxy-4-adamantanone, 1-Hydroxy-4-ketoadamantane, 4-Oxo-1-adamantanol, 5-Hydroxy-2-adamantanone, 5-Hydroxyadamantanone, Idramantone, Kemantan, Kemantane, 5-Hydroxy-tricyclo[3.3.1.13,7]decanone, 5-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c11-9-7-1-6-2-8(9)5-10(12,3-6)4-7/h6-8,12H,1-5H2
SMILES OC12CC3CC(C1)C(=O)C(C3)C2
Nombre IUPAC 5-hidroxiadamantan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994