Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-2-adamantanone |
| CAS | 20098-14-0 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Show More |