Learn More
5-hidroxi-2,5-dihidrofuran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
| CAS | 14032-66-7 |
| Fórmula molecular | C4H4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-5-Hydroxy-2-Furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-3,5H |
| SMILES | OC1OC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.016 |