Learn More
5-hidroxi-2,4-dimetilheptanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-2,4-dimethylheptanenitrile |
| CAS | 76771-97-6 |
| Fórmula molecular | C9H17NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2,4-dimethyl-heptanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO/c1-4-9(11)8(3)5-7(2)6-10/h7-9,11H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(O)C(C)CC(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2,4-dimetilheptanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.131 |