Learn More
5-hidroxi-1-tetralona, TRC
Código de producto. 30404655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404655 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30404655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95785025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-1-tetralone
CAS 28315-93-7
Fórmula molecular C10H10O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-alpha-tetralone, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthyl-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-5-hydroxy-1(2H)-naphthalenone, 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
SMILES Oc1cccc2C(=O)CCCc12
Nombre IUPAC 5-hidroxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681