Learn More
5-hidroxi-1-tetralona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498886 5 g 5 g
11488886 1 g 1 g
11408896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17034.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28315-93-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
5-Hydroxy-1-tetralone, is used as a metabolite of Levobunolol (L335000) and d-Bunolol (L335010). It is also used as a reagent for the determination of hexoses and oligosaccharides by a fluorescence technique. A reagent that is used for fluorescence determination of enzyme activity. Some of the other applications include as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine, as fluorescent labeling reagent during micro detection of glycosphingolipid on TLC plates, in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives, in synthesis of new chiral oxathiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 5-hidroxi-1-tetralona se utiliza como metabolito de levobunolol (L335000) y d-bunolol (L335010). También se utiliza como reactivo para la determinación de hexosas y oligosacáridos mediante una técnica de fluorescencia. Reactivo que se utiliza para la determinación por fluorescencia de la actividad enzimática. Algunas de las otras aplicaciones incluyen como estándar interno durante la determinación por HPLC de la 4-hidroximefentoina (4-OH-M) en la orina humana, como reactivo de marcación fluorescente durante la microdetección de glicosfingolípidos en placas de TLC, en la síntesis de derivados de 1,2,3,4-tetrahidro-5H-1-benzacepina-quinona, en la síntesis de nuevo oxatiano quiral.
Solubilidad
soluble en alcohol, éter, benceno y ácido acético.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, los cloruros ácidos y los anhídridos ácidos. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28315-93-7
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00001693
Clave InChI YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxy-1-tetralone, 1-tetralon-5-ol, 5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 5-hydroy-1-tetraione, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-hydroxytetralone, 3,4-dihydro-5-hydroxy-1 2h-naphthalenone, 1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one, 5-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 119921
Nombre IUPAC 5-hidroxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=CC=C2O)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-1-tetralone
Punto de fusión 209°C to 211°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2437410
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%