Learn More
5-hidroxi-1-metilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-1-methylpyrazole |
| CAS | 33641-15-5 |
| Fórmula molecular | C4H6N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 1-Methylpyrazol-5-ol, 1-Methyl-5-hydroxy-1H-pyrazole, 1-Methyl-5-hydroxypyrazole, 5-Hydroxy-1-methyl-5-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3 |
| SMILES | Cn1nccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-metilpirazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.048 |