Learn More
5-Hidroxi-1-metil-4-nitroimidazol Sal Sódica (>90%), TRC
Código de producto. 30137145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137145 500 mg 500 miligramos
17902915 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947755500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35681-68-6
Fórmula molecular C4H4N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 165.08
Sinónimo 1H-Imidazol-5-ol, 1-methyl-4-nitro-, sodium salt (1:1) (ACI), 1H-Imidazol-5-ol, 1-methyl-4-nitro-, sodium salt (9CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol sodium salt, 1-Methyl-4-nitro-5-hydroxyimidazole sodium salt, 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole sodium salt, 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Azathioprine BP Impurity E
Nombre IUPAC sodio; 3-metil-5-nitroimidazol-4-olato
SMILES [Na+].Cn1cnc(c1[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O3.Na/c1-6-2-5-3(4(6)8)7(9)10;/h2,8H,1H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.015
Porcentaje de pureza >95%