Learn More
5-hidroxi-1,4-naftoquinona, TRC
Produktkod. 30398714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
Förpackningsstorlek:
1 g
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
30398714 1 g 1 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30398714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9495601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Juglone
CAS 481-39-0
Fórmula molecular C10 H6 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy- (8CI), Juglone (6CI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-Hydroxynaphthoquinone, 8-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Akhnot, C.I. 75500, C.I. Natural Brown 7, Juglon, NSC 153189, NSC 34266, NSC 622948, Natural Brown 7, Nucin, Regianin, Walnut Extract
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
SMILES Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
Nombre IUPAC 5-hidroxinaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0317
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.