Learn More
5-Hidroxi-1,4-naftoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472010 5 g 5 g
11462010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28343.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used as a natural dye in cloth, fabrics, wool and ink. It is a coloring agent for food and cosmetics. It is involved in the synthesis of poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinone) stabilized gold nanoparticles (AuNQ NPs), which is used for nonenzymatic electrochemical detection of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-hidroxi-1,4-naftoquinona se utiliza como tinte natural en telas, tejidos, lana y tinta. Es un agente colorante para alimentos y cosméticos. Participa en la síntesis de nanopartículas de oro (NP de AuNQ) estabilizadas con poli(hidroxil-1,4-naftoquinona), que se utiliza para la detección electroquímica no enzimática de glucosa.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, dimetilsulfóxido, éter y solución acuosa de alcalinos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases fuertes, agentes reductores fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-39-0
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00001684
Clave InChI KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
Nombre IUPAC 5-hidroxinaftaleno-1,4-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5629
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,dimethylsulfoxide,ether and aqueous solution of alkalies. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 99%