Learn More
Clorhidrato de 5-hidrazino-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydrazino-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| CAS | 372078-45-0 |
| Fórmula molecular | C9H10ClN3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Hydrazinyl-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3O.ClH/c10-12-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(13)11-7;/h1-5,12H,10H2,(H,11,13);1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-hidrazinil-1H-quinolin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0512 |