Learn More
5-HO-EHDPP, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl diphenyl phosphate |
| CAS | 2173149-33-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H27 O5 P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-HO-EHDPHP, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-di-Ph Phosphate, 5-OH-EHDPP, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-diphenyl Phosphate, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27O5P/c1-3-18(15-14-17(2)21)16-23-26(22,24-19-10-6-4-7-11-19)25-20-12-8-5-9-13-20/h4-13,17-18,21H,3,14-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(CCC(C)O)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fosfato de (2-etil-5-hidroxi-hexil) difenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.39914 |
| Mostrar más |