Learn More
5-HO-EHDPP-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-HO-EHDPP-d10 |
| Fórmula molecular | C20 D10 H17 O5 P |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 5-HO-EHDPHP-d10, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-di-Ph Phosphate-d10, 5-OH-EHDPP-d10, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl-diphenyl Phosphate-d10, 2-Ethyl-5-hydroxyhexyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27O5P/c1-3-18(15-14-17(2)21)16-23-26(22,24-19-10-6-4-7-11-19)25-20-12-8-5-9-13-20/h4-13,17-18,21H,3,14-16H2,1-2H3/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(OCC(CC)CCC(C)O)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (2-etil-5-hidroxihexil) bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 388.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.222 |