Learn More
Ácido 5-hexinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hexynoic Acid |
| CAS | 53293-00-8 |
| Fórmula molecular | C6H8O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Ethynylbutyric Acid, 5-Hexyn-1-oic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCCC#C |
| Nombre IUPAC | ácido hex-5-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0524 |