Learn More
Ácido 5-hexinoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426187 25 g 25 g
11406187 1 g 1 g
11416187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25132.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53293-00-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
5-Hexynoic acid is used in the preparation of hex-5-ynoic acid methyl ester by using p-toluenesulfonic acid as a reagent. It is also involved in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-hexinoico se utiliza en la preparación del éster metílico de ácido hex-5inoico utilizando ácido p-toluenosulfónico como reactivo. También se emplea en síntesis química.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53293-00-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00066346
Clave InChI VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexynoic acid, 5-hexyn-1-oic acid, 4-ethynylbutyric acid, acmc-1an4h
PubChem CID 143036
ChEBI CHEBI:73511
Nombre IUPAC ácido hex-5-inoico
SMILES C#CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexynoic acid
Densidad 0.99
Punto de ebullición 73°C to 74°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4495
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743192
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%