Learn More
5-Hexinonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397755 1 g 1 g
11307765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02604.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.129 g/mol
5-Hexynenitrile is used in the preparation of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes. Further, it reacts with 3-bromo-pyridine to prepare 6-(3-pyridinyl)-5-hexynenitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hexinonitrilo se utiliza en la preparación de 2,2′-bipiridinas 3,3′-disubstituidas por [2+2+2]-cicloadiciones catalizadas por cobalto(I) con 1,3-diinos. Además, reacciona con 3-bromo-piridina para preparar 6-(3-piridinil)-5-hexinonitrilo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14918-21-9
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00001978
Clave InChI JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
Nombre IUPAC hex-5-inonitrilo
SMILES C#CCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexynenitrile
Densidad 0.889
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 1735926
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 98%