Learn More
5-Hexinonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781925 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781925 5 g Frasco de vidrio 5 g
10135800 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781925 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 307370050
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14918-21-9
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00001978
Clave InChI JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
Nombre IUPAC hex-5-inonitrilo
SMILES C#CCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexynenitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a ámbar
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽C(CH2)3CN
Índice de refracción 1.4390 to 1.441
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido