Learn More
5-HexIn-3-ol, 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347445 1 g 1 g
11357445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05437.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19780-84-8
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00041593
Clave InChI AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
PubChem CID 89223
Nombre IUPAC hex-5-in-3-ol
SMILES CCC(CC#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexyn-3-ol
Densidad 0.903
Punto de ebullición 58°C to 59°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1698904
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥98%