Learn More
5-hexin-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hexyn-1-ol |
| CAS | 928-90-5 |
| Fórmula molecular | C6H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Hexyn-6-ol, 1-Hydroxy-5-hexyne, 5-Hexynol, 5-Hexynyl Alcohol, 6-Hydroxy-1-hexyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2 |
| SMILES | OCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | hex-5-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |