Learn More
5-Hexin-1-ol, 97%
Código de producto. 10390684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10390684 5 g Frasco de vidrio 5 g
10462825 1 g Frasco de vidrio 1 g
11974621 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296580050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 928-90-5 | C6H10O | 98,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-90-5
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00002980
Clave InChI GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexyn-1-ol, 1-hydroxy-5-hexyne, 5-hexyne-1-ol, 5-hextyn-1-ol, 5-hexynol, 5-hexynyl alcohol, hex-5-ynol, 5-hexyn-l-ol, 6-hydroxy-1-hexyne, pubchem13078
PubChem CID 70234
Nombre IUPAC hex-5-in-1-ol
SMILES OCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexyn-1-ol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 73.0°C to 75.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡C(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4490 to 1.4510
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación