Learn More
Acetato de 5-hexenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440268 100 g 100 g
15420268 5 g 5 g
15430268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53445.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5048-26-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
(4E,7Z)-4,7-Tridecadienyl acetate,a component of the sex pheromone was synthesized from 5-hexenyl acetate. CM of 5-decene with 5-hexenyl acetate is used to produce the insect pheromone. Used in olefin cross metathesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de (4E,7Z)-4,7-tridecadienil es un componente de la feromona sexual que fue sintetizado a partir de acetato de 5-hexenil. El CM de 5-deceno con acetato de 5-hexenil se utiliza para producir las feromonas de insectos. Se utiliza en la metatesis cruzada de olefina.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5048-26-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00060856
Clave InChI MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexenyl acetate, hex-5-en-1-yl acetate, acetic acid 5-hexenyl ester, 5-hexen-1-ol, acetate, 5-hexene-1-ol, acetate, acetic acid 5-hexen-1-yl ester, 6-acetoxy-1-hexene, 6-acetoxyhex-1-ene, 5-hexenyl acetate #, acmc-1aw0j
PubChem CID 537536
Nombre IUPAC acetato de hex-5-enilo
SMILES CC(=O)OCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexenyl acetate
Densidad 0.883
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 60°C (142°F)
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.423
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Información de solubilidad Insoluble in water,soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%