Learn More
Ácido 5-hexenoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333416 1 g 1 g
11343416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12863.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
5-Hexenoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-hexenoico se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1577-22-6
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00046558
Clave InChI XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
Nombre IUPAC ácido hex-5-enoico
SMILES C=CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexenoic acid
Densidad 0.961
Punto de ebullición 107°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743172
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%