Learn More
Ácido 5-hexenoicio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458668 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13458668 5 g 5 g
13448668 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13458668 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1577-22-6
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Clave InChI XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
Nombre IUPAC ácido hex-5enoico
SMILES C=CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexenoic acid
Densidad 0.9610g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)3CO2H
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.961
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1