Learn More
5-Hexen-2-ona, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
20 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764241 20 mL Frasco de vidrio 20 ml
10193381 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10070970 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120780200
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-49-9
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00008793
Clave InChI RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
Nombre IUPAC hex-5-en-2-ona
SMILES CC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexen-2-one
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Temperatura de inflamación 23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH2COCH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Cantidad 20 mL
Beilstein 01, 734
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexen-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.