Learn More
5-Hexen-2-ona, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430697 25 g 25 g
11420697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22505.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Acetone is used as a nature identical flavor and fragrance. And it is also used to produce 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetona alílica se utiliza como sabor y fragancia idénticos a los naturales. Asimismo, se utiliza para producir 2-metil-hex-5-en-2-ol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-49-9
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00008793
Clave InChI RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
Nombre IUPAC hex-5-en-2-ona
SMILES CC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexen-2-one
Densidad 0.847
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Like Ketone
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1699137
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥98%