Learn More
5-hexen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hexen-1-ol |
| CAS | 821-41-0 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Hexen-6-ol, 6-Hydroxy-1-hexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMILES | OCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | hex-5-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |