Learn More
5-Hexen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647162 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10644902 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11944621 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-41-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
Nombre IUPAC hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexen-1-ol
Color Incolora
Densidad 0.8725g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 155.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 5 mL
Beilstein 01,IV,2137
Gravedad específica 0.8725
Información de solubilidad Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.