Learn More
5-Hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412428 5 g 5 g
11422428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15766.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
5-Hexen-1-ol is used in cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification. It is also used as a building block in synthetic chemistry. Further, it is used to prepare 6-bromo-hex-1-ene by reaction with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 5-hexen-1-ol se utiliza en la ciclización a un tetrahidropirano por fenilselenoeterificación. También se utiliza como elemento básico en la química sintética. Además, se utiliza para preparar 6-bromo-hex-1-eno por reacción con el tribromuro de fósforo.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-41-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00002981
Clave InChI UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
Nombre IUPAC hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hexen-1-ol
Punto de fusión <°C to 20°C
Densidad 0.842
Punto de ebullición 152°C to 155°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.436
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1236458
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido