Learn More
Ácido 5-hex-1-inilincotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10408914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10408914 5 g 5 g
10161312 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09434DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-31-9
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00830967
Clave InChI FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
PubChem CID 2736516
Nombre IUPAC ácido 5-hex-1-inilpiridina-3-carboxílico
SMILES CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hex-1-ynylnicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%