Learn More
5-Heptilresorcinol, TRC
Código de producto. 30406738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406738 10 mg
30407370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-67-4
Fórmula molecular C13 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 208.3
Sinónimo Spherophorol, 5-Heptyl-1,3-benzenediol, 3,5-Dihydroxy-1-heptylbenzene
Nombre IUPAC 5-heptilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Heptylresorcinol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-12(14)10-13(15)9-11/h8-10,14-15H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1463