Learn More
5-hepteneoilglicina (mezcla de confórmeros E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hepteneoylglycine (mixture of E/Z conformers) |
| CAS | 2991126-46-4 |
| Fórmula molecular | C9H15NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-3H,4-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | O=C(CNC(CCCC=CC)=O)O |
| Nombre IUPAC | hept-5-enoilglicina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.11 |