Learn More
Ácido 5-H-octafluoropentanoico, TRC
Código de producto. 30420560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420560 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30420560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2731485G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-H-Octafluoropentanoic Acid
CAS 376-72-7
Fórmula molecular C5 H2 F8 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,-Octafluoropentanoic Acid, 5-H-Octafluoropentanoic Acid, ω-Hydrooctafluorovaleric Acid, ω-Hydroperfluorovaleric Acid, ω-Monohydrooctafluoropentanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoico
Peso molecular (g/mol) 246.055
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.993