Learn More
5-H-amilorida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-H-Amiloride |
| CAS | 1203-87-8 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N6 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro- (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3-amino-6-chloro- (7CI,8CI), 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-2-pyrazinecarboxamide, 5-Deaminoamiloride, 5-H-Amiloride, N-Amidino-3-amino-6-chloropyrazinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN6O/c7-2-1-11-4(8)3(12-2)5(14)13-6(9)10/h1H,(H2,8,11)(H4,9,10,13,14) |
| SMILES | NC(=NC(=O)c1nc(Cl)cnc1N)N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-cloro-N-(diaminometilideno)pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.037 |