Learn More
MedChemExpress 5'-Guanylic acid disodium salt
Código de producto. 16479346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479346 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW010970
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress 5'-Guanylic acid disodium salt (5'-GMP disodium salt) is composed of guanine, ribose, and phosphate moieties and it is a nucleotide monomer in messenger RNA. Guanosine derivatives are involved in intracellular signal transduction and have been identified in repetitive genomic sequences in telomeres, in ribosomal DNA, immunoglobulin heavy‐chain switch regions, and in the control regions of proto-oncogenes.
Especificaciones
Peso molecular 407.18 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 97.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (245.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 5550-12-9
Sinónimo 5'-GMP disodium salt∣5'-guanosine monophosphate disodium salt