Learn More
Justrite™ Recipiente de drenaje de 18,92 l (5 galones)
Descripción
- Recogida de disolventes utilizados sencilla
- El embudo de boca ancha atrapa el drenaje
- Supresor de llamas integrado
- El embudo de boca ancha atrapa el drenaje sin derrames ni complicaciones
- El embudo extraíble es de acero chapado
- El supresor de llamas incorporado evita que el fuego entre en contacto con el contenido
- El tapón roscado de 1,9 cm permite la eliminación segura de los líquidos residuales del recipiente de drenaje a un recipiente permanente
- La cubierta opcional del desagüe encaja en la parte superior del embudo para evitar la entrada de suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 757 l |
| Capacidad (imperial) | 757 l |
| Color | Amarillo |
| Incluye | Embudo de acero chapado |
| Material | Acero |