Learn More
5-Formyluracil, 98%
Código de producto. 10594934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10594934 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10594934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399142500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-08-0
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.10
Número MDL MFCD00192185
Clave InChI OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
Nombre IUPAC 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formyluracil
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Formyluracil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.