Learn More
Ácido 5-formiltiofeno-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432300 5 g 5 g
11422300 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29289.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4347-33-5
Fórmula molecular C5H5BO3S
Peso molecular (g/mol) 155.96
Número MDL MFCD02093666
Clave InChI DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
Nombre IUPAC ácido (5-formiltiofen-2-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión ∽124°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 97%